Läs mer
5-piperidin-1-yl-1,3,4-tiadiazol-2-amin, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-piperidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine |
| CAS | 71125-46-7 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C7H12N4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-piperidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1081, 2-amino-5-piperidino-1,3,4-thiadiazole, 5-piperidyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 2-amino-5-piperid-1-yl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-piperidinyl |
| InChI-nyckel | ULKCIZIQEBWQFJ-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1CCN(CC1)C2=NN=C(S2)N |
| IUPAC-namn | 5-piperidin-l-yl-l,3,4-tiadiazol-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.261 |
| Visa mer |