Läs mer
5-piperidinotiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10778435
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10778435 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10547084 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778435 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC72604CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 24372-48-3
Molekylformel C10H13NOS
Molekylvikt (g/mol) 195.28
MDL-nummer MFCD05263177
InChI-nyckel SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2113341
LEDER O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-piperidin-1-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carboxaldehyde, 5-piperidylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-piperidinyl, piperidinothiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-piperidinyl
IUPAC-namn 5-piperidin-1-yltiofen-2-karbaldehyd
Formel vikt 195.28
Procent renhet 97%