Läs mer
5β-Pregnan-21-ol-3,11,20-trione, TRC
Produktkod. 30427257
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30427257 1 mg
1 options
Produktkod. 30427257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP7112951MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5Beta)-21-Hydroxypregnane-3,11,20-trione
CAS 10417-86-4
Molekylformel C21 H30 O4
Kvantitet 1 mg
Synonym 5Beta-Pregnan-21-ol-3,11,20-trione, Pregnane-3,11,20-trione','21-hydroxy-','(5β)-, 5β-Pregnane-3,11,20-trione','21-hydroxy- (6CI,8CI), (5β)-21-Hydroxypregnane-3,11,20-trione, 5β-Pregnan-21-ol-3,11,20-trione, DHA, NSC 79098, 5β-Dihydro-11-dehydrocorticosterone
InChI formel InChI=1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12,14-16,19,22H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16-,19-,20+,21+/m1/s1
LEDER C[C@]12CCC(=O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
IUPAC-namn (5R,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molekylvikt (g/mol) 346.461
Formel vikt 346.214