Läs mer
5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one, MedChemExpress
Beskrivning
5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one is a mitogenic metabolite of progesterone, and it can be produced in starved androgen-responsive prostate cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5α-Pregnane-3β,6α-diol-20-one |
| CAS | 21853-11-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H34O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (298.96 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@]12[C@]3([H])[C@](C[C@H](O)[C@@]1([H])C[C@@H](O)CC2)([H])[C@@]4([H])[C@@](C)([C@@H](C(C)=O)CC4)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.49 |
| Formel vikt | 334.49 |
| Visa mer |