Läs mer
5-(Propan-2-yl)pyrazin-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-(Propan-2-yl)pyrazin-2-amine |
| CAS | 114176-64-6 |
| Molekylformel | C7 H11 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3/c1-5(2)6-3-10-7(8)4-9-6/h3-5H,1-2H3,(H2,8,10) |
| LEDER | CC(C)c1cnc(N)cn1 |
| IUPAC-namn | 5-propan-2-ylpyrazin-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.182 |
| Formel vikt | 137.095 |