Läs mer
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine, Maybridge
Produktkod. 10892801
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10892801 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10892801 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00182DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine
CAS 126748-58-1
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C6H11N3
MDL-nummer MFCD08061095
Kvantitet 1 g
Synonym 3-amino-5-propylpyrazole, 5-propyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-propyl, 5-propyl-3-amino-1h-pyrazole, 3-propyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine,5-propyl-9ci, 5-propylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-5-propyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-n-propyl-1h-pyrazole, 5-propyl-2h-pyrazol-3-amine
InChI-nyckel SNRYBQUHJRIMJO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC1=CC(N)=NN1
IUPAC-namn 5-propyl-1H-pyrazol-3-amine
Molekylvikt (g/mol) 125.18
PubChem CID 22265684
Formel vikt 125.17
Procent renhet 97%