Läs mer
5-Propylbenzene-1,3-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Propylbenzene-1,3-diol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-2-3-7-4-8(10)6-9(11)5-7/h4-6,10-11H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 152.0837 |