Läs mer
5-Propylhydantoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Propylhydantoin |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-3-4-5(9)8-6(10)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,8,9,10) |
| Formel vikt | 142.0742 |