Läs mer
(5-Pyrid-3-yltien-2-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (5-Pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 190.27 |
| Procent renhet | 95% |