Läs mer
5-Pyrid-3-yltiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10728455
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10728455 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10215474 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10728455 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66801CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 278803-20-6
Molekylformel C10H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 205.231
MDL-nummer MFCD06496471
InChI-nyckel HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
PubChem CID 4739100
IUPAC-namn 5-pyridin-3-yltiofen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.24
Procent renhet 97%