Läs mer
(5-pyrid-4-yltien-2-yl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10081714
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10081714 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10152834 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10081714 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67009CB
Kemiska identifierare
CAS 138194-04-4
Molekylformel C10H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 191.248
MDL-nummer MFCD09879963
InChI-nyckel GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
PubChem CID 15708918
IUPAC-namn (5-pyridin-4-yltiofen-2-yl)metanol
LEDER C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 191.25
Procent renhet 95%