Läs mer
(5-pyrid-4-yltien-2-yl)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10152834
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10152834 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10081714 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10152834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67009DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 138194-04-4
Molekylformel C10H9NOS
Molekylvikt (g/mol) 191.248
MDL-nummer MFCD09879963
InChI-nyckel GDGUQNXUEMPEKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrid-4-ylthien-2-yl methanol, 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanol, 5-4-pyridyl-2-thienyl methan-1-ol, 5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methanol
PubChem CID 15708918
IUPAC-namn (5-pyridin-4-yltiofen-2-yl)metanol
LEDER C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)CO
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.25
Procent renhet 95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.