Läs mer
5-Pyrid-4-yltiofen-2-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10505934
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10505934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10450554 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10505934 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67004CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 129770-69-0
Molekylformel C10H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 189.232
MDL-nummer MFCD06802777
InChI-nyckel SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11052422
IUPAC-namn 5-pyridin-4-yltiofen-2-karbaldehyd
LEDER C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
Formel vikt 189.24
Procent renhet 97%