Läs mer
5-Pyrid-4-yltiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10662515
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10662515 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10612855 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10662515 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67001CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 216867-32-2
Molekylformel C10H7NO2S
Molekylvikt (g/mol) 205.23
MDL-nummer MFCD07376007
InChI-nyckel OJOWGMLSJKRJNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 4-2-carboxythien-5-yl pyridine, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-4-pyridinyl, 5-4-pyridyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-pyridin-4-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-4-pyridinyl
PubChem CID 21928576
IUPAC-namn 5-pyridin-4-yltiofen-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.24
Procent renhet 97%