Läs mer
[5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | [5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4.3ClH/c10-5-9-12-6-8(13-9)7-3-1-2-4-11-7;;;/h1-4,6H,5,10H2,(H,12,13);3*1H |
| Formel vikt | 282.03 |