Läs mer
5-pyridin-2-yl-1H-pyrazol-3-karboxylsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10351130
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10351130 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10351130 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00080DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Specifications
Kemiskt namn eller material 5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS 374064-02-5
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C9H7N3O2
MDL-nummer MFCD05170030,MFCD06245341
Kvantitet 1 g
Synonym 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-pyridin-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 3-2-pyridinyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-2-pyridinyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-2-pyridyl pyrazole-5-carboxylic acid
InChI-nyckel SJBWHTBPIJXUFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC(=NN1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-namn 3-pyridin-2-yl-lH-pyrazol-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 189.17
PubChem CID 665156
Formel vikt 189.17
Procent renhet 95%