Läs mer
5-Pyridin-2-yltiofen-2-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 189.24 |
| Procent renhet | 97% |