Läs mer
5-Pyridin-2-yltiofen-2-karbaldehyd, Thermo Scientific™
Produktkod. 10552832
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10552832 1 g 1g
10522672 250 mg 250mg
10069823 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10552832 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC02204DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 132706-12-8
Molekylformel C10H7NOS
Molekylvikt (g/mol) 189.232
InChI-nyckel VAGVVFZWHTULBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl
PubChem CID 605127
IUPAC-namn 5-pyridin-2-yltiofen-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 189.24
Procent renhet 97%