Läs mer
5-Pyridin-3-ylfuran-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Pyridin-3-ylfuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 56632-46-3 |
| Molekylformel | C10 H7 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-(3-Pyridinyl)-2-furancarboxylic Acid, 5-(3-Pyridyl)-2-furoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7NO3/c12-10(13)9-4-3-8(14-9)7-2-1-5-11-6-7/h1-6H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1oc(cc1)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 5-pyridin-3-ylfuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.167 |
| Formel vikt | 189.043 |