Läs mer
5-Pyridin-4-yl-1H-indazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Pyridin-4-yl-1H-indazole |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N3/c1-2-12-11(8-14-15-12)7-10(1)9-3-5-13-6-4-9/h1-8H,(H,14,15) |
| Formel vikt | 195.0796 |