Läs mer
5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15254338 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15254338 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15254338 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454300010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrimidinecarboxaldehyde
CAS 10070-92-5
Smältpunkt 39.0°C to 43.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C5H4N2O
MDL-nummer MFCD03426065
Kvantitet 1 g
Synonym pyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-formylpyrimidine, pyrimidine-5-carboxyaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinaldehyde, 5-formyl pyrimidine, pubchem5298, pyrimidine-5-aldehyde, pyrimidine 5-carboxaldehyde
InChI-nyckel FREJAOSUHFGDBW-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=CC1=CN=CN=C1
IUPAC-namn pyrimidine-5-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 108.10
PubChem CID 2761034
Formel vikt 108.1
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Pyrimidinecarboxaldehyde, 95%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.