Läs mer
5-pyrimidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10730064
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10730064 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10749195 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10759195 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730064 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07401DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 4595-61-3
Molekylformel C5H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 124.10
MDL-nummer MFCD00856162
InChI-nyckel IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC-namn pyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 124.1
Procent renhet 97%