Läs mer
5-pyrimidinkarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10759195
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10759195 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10730064 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10749195 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10759195 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07401EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4595-61-3
Molekylformel C5H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 124.10
MDL-nummer MFCD00856162
InChI-nyckel IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC-namn pyrimidin-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrimidinecarboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 124.1
Procent renhet 97%