Läs mer
5-Pyrimidinemethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Pyrimidinemethanamine |
| CAS | 25198-95-2 |
| Molekylformel | C5 H7 N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H,1,6H2 |
| LEDER | NCc1cncnc1 |
| IUPAC-namn | pyrimidin-5-ylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 109.13 |
| Formel vikt | 109.064 |