Läs mer
5-pyrimidinylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4509968
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10147712 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10284062 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10624765 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10147712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07412CB
Kemiska identifierare
CAS 109299-78-7
Molekylformel C4H5BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 123.91
MDL-nummer MFCD03002366
InChI-nyckel HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
LEDER OB(O)C1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrimidinylboronic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn pyrimidin-5-ylboronsyra
Formel vikt 123.91
Procent renhet 97%