Läs mer
5-pyrimidinylboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10284062
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10284062 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10147712 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10624765 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10284062 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC07412DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 109299-78-7
Molekylformel C4H5BN2O2
Molekylvikt (g/mol) 123.91
MDL-nummer MFCD03002366
InChI-nyckel HZFPPBMKGYINDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinylboronic acid, pyrimidine-5-boronic acid, 5-pyrimidineboronic acid, 5-pyrimidylboronic acid, pyrimidin-5-yl boronic acid, 5-pyrimidine boronic acid, pyrimidinyl-5-boronic acid, pyrimidine-5-ylboronic acid, pyrimidin-5-yl-5-boronic acid, pyrimidin-5-boronic acid
PubChem CID 2795193
LEDER OB(O)C1=CN=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrimidinylboronic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn pyrimidin-5-ylboronsyra
Formel vikt 123.91
Procent renhet 97%