Läs mer
5-Pyrimidinylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Produktkod. 15465315
Kvantitet:
50 mL
Förpackning:
ChemSeal™ flaskor
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. 15465315
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H58089.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från luft. Inkompatibel med oxidationsmedel, syraklorider. Skydda mot fukt och vatten. Får inte tillsammans med syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrimidinylzinc bromide
CAS 1227941-02-7
Färg Svart till gult
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Molekylformel C4H3BrN2Zn
MDL-nummer MFCD11915900
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN3399
Känslighet Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 5-pyrimidylzinc bromide, 5-pyrimidinylzinc bromide, 0.5m in thf, pyrimidin-5-ylzinc bromide, 0.50 m in thf, 5-pyrimidylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-pyrimidylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 5-pyrimidinylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslighetsinformation Reacts with water.
InChI-nyckel QWKPLWAOLNGTMA-UHFFFAOYSA-M
LEDER C1=[C-]C=NC=N1.[Zn+]Br
IUPAC-namn bromozinc(1+);5H-pyrimidin-5-ide
Molekylvikt (g/mol) 224.366
PubChem CID 49761916
Formel vikt 224.37
Fysisk form Vätska