Läs mer
5-pyrimidylboronsyra, TRC
Produktkod. 30421969
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30421969 25 g
1 options
Produktkod. 30421969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99728525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrimidylboronic Acid
CAS 109299-78-7
Molekylformel C4H5BN2O2
Kvantitet 25 g
Synonym B-5-Pyrimidinylboronic Acid, (Pyrimidin-5-yl)boronic Acid, 5-Pyrimidinylboronic Acid, Dihydroxy(5-pyrimidinyl)borane, Pyrimidine-5-boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H5BN2O2/c8-5(9)4-1-6-3-7-2-4/h1-3,8-9H
LEDER OB(O)c1cncnc1
IUPAC-namn pyrimidin-5-ylboronsyra
Molekylvikt (g/mol) 123.91
Formel vikt 124.0444