Läs mer
5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4-tiadiazol-2-amin, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-pyrrolidin-1-yl-1, 3, 4-thiadiazol-2-amine |
| CAS | 71125-45-6 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C6H10N4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, tos-bb-1082, 2-amino-5-pyrrolidino-1,3,4-thiadiazole, 5-pyrrolidinyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-1-pyrrolidinyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine |
| InChI-nyckel | UWZJRWBCNZFSMS-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1CCN(C1)C2=NN=C(S2)N |
| IUPAC-namn | 5-pyrrolidin-l-yl-l,3,4-tiadiazol-2-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.234 |
| Visa mer |