Läs mer
(5-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10766905
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10766905 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10295594 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10766905 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52909DA
Kemiska identifierare
CAS 930110-98-8
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.24
MDL-nummer MFCD09702371
InChI-nyckel GLWULQJNDPJFDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl methanol, 5-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methanol, 5-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanol, 5-pyrrolidinyl-2-pyridyl methan-1-ol, 5-pyrrolidine-1yl-pyrid-2-yl methanol, 2-pyridinemethanol,5-1-pyrrolidinyl, 1-6-hydroxymethyl pyridin-3-yl pyrrolidine, 2-hydroxymethyl-5-pyrrolidin-1-yl pyridine
PubChem CID 24229532
LEDER OCC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (5-Pyrrolidin-1-ylpyrid-2-yl)methanol
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn [5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-yl]metanol
Formel vikt 178.23
Procent renhet 95%