Läs mer
5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10336424
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336424 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10133174 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10336424 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52916DA
Kemiska identifierare
CAS 160017-09-4
Molekylformel C10H11N3
Molekylvikt (g/mol) 173.22
MDL-nummer MFCD09702372
InChI-nyckel WBEGYGZFOINKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 10261572
LEDER N#CC1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 5-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-karbonitril
Formel vikt 173.22
Procent renhet 97%