Läs mer
5-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11386775
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11386775 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10516704 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386775 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52901CB
Kemiska identifierare
CAS 950603-19-7
Molekylformel C10H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.22
MDL-nummer MFCD09879903
InChI-nyckel ACLFTMQROMOTLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrrolidin-1-yl picolinic acid, 5-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, pubchem19497, 5-pyrrolidinylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid,5-1-pyrrolidinyl, 5-pyrrolidin-1-yl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 24229530
LEDER OC(=O)C1=NC=C(C=C1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carboxylic acid
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 5-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-karboxylsyra
Formel vikt 192.22
Procent renhet 95%