Läs mer
5-R-Rivaroxaban, MedChemExpress
Produktkod. 16498218
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498218 10 mg -
16490658 5 mg -
16454117 50 mg -
16447956 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16498218 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY76948
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress 5-R-Rivaroxaban is (R)-enantiomer of Rivaroxaban. Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent and selective, direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM; Ki 0.4 nM).
5-R-Rivaroxaban is (R)-enantiomer of Rivaroxaban. Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent and selective, direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-R-Rivaroxaban
Fysisk form Solid
CAS 865479-71-6
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18ClN3O5S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (76.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O[C@@H]1CNC(C2=CC=C(Cl)S2)=O)N(C1)C(C=C3)=CC=C3N4C(COCC4)=O
Molekylvikt (g/mol) 435.88
Formel vikt 435.88
Procent renhet 99.72%