Läs mer
MedChemExpress 5-ROX
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 534.6 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 125 mg/mL (233.82 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 216699-35-3 |
| Synonym | 5-Carboxy-X-rhodamine |