Läs mer
5-ROX, TRC
Produktkod. 30415664
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30415664 5 mg
1 options
Produktkod. 30415664 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR6373855MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 216699-35-3
Molekylformel C33 H29 N2 Na O5
Molekylvikt (g/mol) 556.583
Synonym 5-Carboxy-X-rhodamine Sodium Salt
IUPAC-namn [3-carboxylato-4-(3-oxa-23-aza-9-azoniaheptacyclo[17.7.1.15,9.02,17.04,15.023,27.013,28]octacosa-1(27),2(17),4,9(28),13,15,18-heptaen-16-yl)benzoyl]oxysodium
LEDER [O-]C(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78)CCC5)C(=O)O[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-ROX Sodium Salt
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C33H30N2O5.Na/c36-32(37)20-9-10-21(24(17-20)33(38)39)27-25-15-18-5-1-11-34-13-3-7-22(28(18)34)30(25)40-31-23-8-4-14-35-12-2-6-19(29(23)35)16-26(27)31;/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,36,37,38,39);/q;+1/p-1
Formel vikt 556.197