Läs mer
5-(S-metyl) Albendazol, TRC
Produktkod. 18082330
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18082330 10 mg
18023340 50 mg
18083740 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18082330 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27195010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80983-45-5
Molekylformel C10 H11 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 237.28
Synonym Carbamic acid, [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(methylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Methylsulfanyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Ph Eur Albendazole Impurity F, SKF-73513
IUPAC-namn metyl N-(5-metylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(SC)ccc2[nH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(S-Methyl) Albendazole
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O2S/c1-15-10(14)13-9-11-7-4-3-6(16-2)5-8(7)12-9/h3-5H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formel vikt 237.0572