Läs mer
5’-Sulfamoyladenosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Sulfamoyladenosine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N6O6S/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H2,12,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 346.07 |
| Procent renhet | >95% |