Läs mer
5-Sulfoisophtalsyra mononatriumsalt, 95 %
Produktkod. 11439166
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439166 250 g 250g
11334649 100 g 100g
11344649 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18028.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6362-79-4 | C8H5NaO7S | 268,171 g/mol
Den kan användas som den tredje monomeren i polyesterprocessen för förestring, vilket kan förbättra produktens förmåga att dö. Och det kan användas som katalysator i medicin, jordbrukskemikalier, polyester. Används som monomer för vattenburna polyestrar och nylonfibrer, som vidhäftningshjälpmedel för magnetband och aminfria polyuretandispersioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan användas som den tredje monomeren i polyesterprocessen för förestring, vilket kan förbättra produktens förmåga att ′dö. Och det kan användas som katalysator i medicin, jordbrukskemikalier, polyester. Används som monomer för vattenburna polyestrar och nylonfibrer, som vidhäftningshjälpmedel för magnetband och aminfria polyuretandispersioner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6362-79-4
Molekylformel C8H5NaO7S
Molekylvikt (g/mol) 268.171
MDL-nummer MFCD00007495
InChI-nyckel YXTFRJVQOWZDPP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-sulfafe-3-phthalicacid
PubChem CID 57488606
IUPAC-namn natrium;3-karboxi-5-sulfobensoat
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)S(=O)(=O)O)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Sulfoisophthalic acid monosodium salt
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 4170770
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 268.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.