missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Sulfooxymethylfurfural Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Sulfooxymethylfurfural Sodium Salt |
| CAS | 1330171-28-2 |
| Molekylformel | C6H5NaO6S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-[(Sulfooxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde Sodium Salt, SMF |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O6S.Na/c7-3-5-1-2-6(12-5)4-11-13(8,9)10;/h1-3H,4H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1 |
| LEDER | C1=C(OC(=C1)C=O)COS(=O)(=O)[O-].[Na+] |
| IUPAC-namn | sodium;(5-formylfuran-2-yl)methyl sulfate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.16 |
| Formel vikt | 227.9705 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?