Läs mer
5-sulfosalicylsyradihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3737430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Code produit. 10275280
Marque: Thermo Scientific Acros 132862500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
CAS 5965-83-3, 97-05-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 106.0°C to 110.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C9H14O6S
MDL-nummer MFCD00007508,MFCD00149540
Kvantitet 250 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Löslighetsinformation Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI-nyckel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-sulfobensoesyra; bis(metan)
Molekylvikt (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formel vikt 254.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Fara
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Mention de danger
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis