Läs mer
5-sulfosalicylsyra dihydrat, 98 %
Produktkod. 11485533
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485533 250 g 250g
11465533 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13461.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
5-sulfosalicylsyradihydrat kan användas för kvantifiering av doxorubicin som härrör från PEGylerat liposomalt doxorubicin (Doxil) och dess huvudmetabolit i human plasma genom HPLC. Den kan användas vid framställning av poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([a]-5-sulfonatosalicylato)trikoppar(II)]trihydrat]. Används även som en mellansyntes av bulkläkemedel, ytaktivt medel och tillsats för smörjfett.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-sulfosalicylsyradihydrat kan användas för kvantifiering av doxorubicin som härrör från PEGylerat liposomalt doxorubicin (Doxil) och dess huvudmetabolit i human plasma genom HPLC. Det kan användas vid framställning av poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([μ ]-5-sulfonatosalicylato)trikoppar(II)]trihydrat]. Används även som en mellansyntes av bulkläkemedel, ytaktivt medel och tillsats för smörjfett.
Löslighet Löslig
i vatten
Anmärkningar
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5965-83-3
Molekylformel C9H14O6S
Molekylvikt (g/mol) 250.27
MDL-nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-nyckel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
LEDER C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate
Smältpunkt 103 °C till 112 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 650741
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8964
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-sulfobensoesyra;dihydrat
Formel vikt 254.22 (218.19 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.