Läs mer
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 98%
Beskrivning
5-sulfosalicylsyradihydrat kan användas för kvantifiering av doxorubicin som härrör från PEGylerat liposomalt doxorubicin (Doxil) och dess huvudmetabolit i human plasma genom HPLC. Den kan användas vid framställning av poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([a]-5-sulfonatosalicylato)trikoppar(II)]trihydrat]. Används även som en mellansyntes av bulkläkemedel, ytaktivt medel och tillsats för smörjfett.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
5-sulfosalicylsyradihydrat kan användas för kvantifiering av doxorubicin som härrör från PEGylerat liposomalt doxorubicin (Doxil) och dess huvudmetabolit i human plasma genom HPLC. Det kan användas vid framställning av poly[[tris(di-2-pyridylamin)tris([μ ]-5-sulfonatosalicylato)trikoppar(II)]trihydrat]. Används även som en mellansyntes av bulkläkemedel, ytaktivt medel och tillsats för smörjfett.
Löslighet Löslig
i vatten
Anmärkningar
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från starka baser och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate |
| CAS | 5965-83-3 |
| Smältpunkt | 103 °C till 112 °C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Stickande lukt |
| Molekylformel | C9H14O6S |
| MDL-nummer | MFCD00007508 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2585 |
| Beilstein | 650741 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.