Läs mer
Thermo Scientific Chemicals 5-sulfosalicylsyradihydrat, 99+%
Produktkod. 10422251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10422251 1 kg Plastflaska 1kg
10399290 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422251 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 268790010
 Begränsad artikel
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Namnnotering P.A.
CAS 5965-83-3, 97-05-2
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 106,0 °C till 110,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C9H14O6S
MDL-nummer MFCD00007508,MFCD00149540
Kvantitet 1 kg
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 127 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
InChI-nyckel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-sulfobensoesyra;dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 250.27
PubChem CID 2723734
Formel vikt 254.22
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.