Läs mer
5-Sulfosalisylsyradihydrat, ACS, 99+%
Produktkod. 11344818
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344818 100 g 100g
11354818 25 g 25g
11334818 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043144.22
Request Bulk or Custom Format
Reagens för utfällning av proteiner | CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
Reagens för utfällning av proteiner5-Sulfosalicylsyradihydrat används som metallrensare och det bildar protonöverföringsfärgämneskomplex med diazoföreningar såsom 4-(fenyldiazenyl)anilin. Det används som en preparativ åtgärd för att ta bort proteiner före kromatografisk analys. Det spelar en viktig roll för att reducera och fixera proteiner i agaros- och polyakrylamidgeler. Det fungerar som ett ytaktivt medel och smörjande fetttillsats. Det används också i urintester för att fastställa urinens proteininnehåll. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser som doxycyklin och metacyklin. Utöver detta används det som ett sprayreagens för detektering av aminosyror på tunnskiktskromatografi (TLC ) plattor och som dopningsmedel för polyanilin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5965-83-3
Molekylformel C9H14O6S
Molekylvikt (g/mol) 250.27
MDL-nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-nyckel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-sulfobensoesyra;dihydrat
LEDER C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Smältpunkt 103°C to 112°C
Färg Vitt
Odör Pungent
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2585
Beilstein 650741
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,8964
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,ether and polar solvents.
Formel vikt 254.22 (218.19 Anhydrous)
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.