Läs mer
5-Sulfosalisylsyradihydrat, ACS, 99+%
Beskrivning
Reagens för utfällning av proteiner5-Sulfosalicylsyradihydrat används som metallrensare och det bildar protonöverföringsfärgämneskomplex med diazoföreningar såsom 4-(fenyldiazenyl)anilin. Det används som en preparativ åtgärd för att ta bort proteiner före kromatografisk analys. Det spelar en viktig roll för att reducera och fixera proteiner i agaros- och polyakrylamidgeler. Det fungerar som ett ytaktivt medel och smörjande fetttillsats. Det används också i urintester för att fastställa urinens proteininnehåll. Vidare fungerar det som en mellanprodukt i syntesen av aktiva farmaceutiska ingredienser som doxycyklin och metacyklin. Utöver detta används det som ett sprayreagens för detektering av aminosyror på tunnskiktskromatografi (TLC ) plattor och som dopningsmedel för polyanilin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Sulfosalicylic Acid, Dihydrate |
| Smältpunkt | 103 °C till 112 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2585 |
| Beilstein | 650741 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,8964 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, eter och polära lösningsmedel. |
| Formel vikt | 254.22 (218.19 Vattenfattig) |
| Procent renhet | ≥99% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.