Läs mer
5-Sulfosalicylsyra dihydrat, ACS-reagens
Produktkod. 10687761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10687761 100 g Glasflaska 100g
10697761 500 g Glasflaska 500g
10176953 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10687761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424511000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5965-83-3 | C9H14O6S | 250,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5965-83-3 , 97-05-2
Molekylformel C9H14O6S
Molekylvikt (g/mol) 250.27
MDL-nummer MFCD00007508,MFCD00149540
InChI-nyckel NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd
PubChem CID 2723734
IUPAC-namn 2-hydroxi-5-sulfobensoesyra;dihydrat
LEDER C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Smältpunkt 106,0 °C till 110,0 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0,1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Beilstein 11, 411
Fieser 01,1118
Merck Index 15, 9094
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 127 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 254.22
Procent renhet 99 till 101 %
Kvalitet ACS-reagens
Olöslig materia 0,02 % max
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Granules
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.