Läs mer
5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896250
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896250 1 kg 1kg
15886250 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896250 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8006911000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5965-83-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 254.21
Specifikationer
Smältpunkt 109°C to 117°C (Anhydrous Substance)
Densitet 0.8 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00149540
Kvantitet 1 kg
Synonym 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid, 5-Sulfosalicylic acid dihydrate