Learn More
5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15896250
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15896250 1 kg 1kg
15886250 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15896250 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8006911000
 Restricted Item
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5965-83-3
Grade Research
Molecular Weight (g/mol) 254.21
Specifica
Melting Point 109°C to 117°C (Anhydrous Substance)
Density 0.8 g/cm3 at 20°C
MDL Number MFCD00149540
Quantity 1 kg
Synonym 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid, 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.