Läs mer
5-sulfosalisylsyra dihydrat, TRC
Produktkod. 30134095
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134095 50 g
30133493 100 g
17954015 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134095 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS69944850G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5965-83-3
Molekylformel C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 254.21
Synonym 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, hydrate (1:2), Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate (9CI), Salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate (8CI), 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid dihydrate, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid dihydrate, Sulfosalicylic acid dihydrate, Sulphosalicylic acid dihydrate
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-sulfobenzoesyra; dihydrat
LEDER O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Formel vikt 254.0096