missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Sulfosalicylic Acid Dihydrate, TRC

Produktkod. 30133493
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133493 100 g
30134095 50 g
17954015 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS699448100G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5965-83-3
Kemiskt namn eller material 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate
Formel vikt 254.0096
InChI formel InChI=1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
IUPAC-namn 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid;dihydrate
Molekylformel C7 H6 O6 S . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 254.21
LEDER O.O.OC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)O
Synonym 5-Sulphosalicylic Acid Dihydrate, Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, hydrate (1:2), Benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate (9CI), Salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate (8CI), 5-Sulfosalicylic acid dihydrate, 2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 3-Carboxy-4-hydroxybenzenesulfonic acid dihydrate, 5-(Hydroxysulfonyl)salicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid dihydrate, Sulfosalicylic acid dihydrate, Sulphosalicylic acid dihydrate

Specifikationer

Kvantitet 100 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.